Maleate de disodium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Maleic acid disodium salt
M0014-25G M0014-500G
TCIAM0014-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAM0014-25G TCIAM0014-500G
Maleate de disodium ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Maleate de disodium
Formule: C₄H₂Na₂O₄
Numéro MDL: MFCD00013059
Numéro CAS: 371-47-1
EINECS: 206-738-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e0a2f51c460e951b534173774a68665c1b11bb6a&vid=e0a2f51c460e951b534173774a68665c1b11bb6a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (Ion exchange titration) min. 99.0 %
Solubility in Water almost transparency
Free Alkali max. 0.5 % (as NaOH)
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité