2-Propyl-2-oxazoline ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Propyl-4,5-dihydrooxazole
P1739-1G P1739-5G
TCIAP1739-1GEA 67.1 EUR InStock
TCIAP1739-1G TCIAP1739-5G
2-Propyl-2-oxazoline ≥98.0% (par GC)
2-Propyl-2-oxazoline
Formule: C₆H₁₁NO
MW: 113,157 g/mol
Point d'ébullition: 147°C
Numéro MDL: MFCD02684776
Numéro CAS: 4694-80-8
EINECS: 225-156-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=08765e367c7fa3c99fcc49a75e2a766cb1e31a6c&vid=08765e367c7fa3c99fcc49a75e2a766cb1e31a6c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité