(3,4,5-Triméthoxyphényl)acétonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3,4,5-Trimethoxyphenylacetonitrile
T1927-25G T1927-5G
TCIAT1927-25GEA 261 EUR InStock
TCIAT1927-25G TCIAT1927-5G
(3,4,5-Triméthoxyphényl)acétonitrile ≥97.0% (par GC)
(3,4,5-Triméthoxyphényl)acétonitrile
Formule: C₁₁H₁₃NO₃
MW: 207,23 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001912
Numéro CAS: 13338-63-1
EINECS: 236-388-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b2e43f6c2711d1bdb1d478502d979eb8d72a88fb&vid=b2e43f6c2711d1bdb1d478502d979eb8d72a88fb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystaline
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 76.0 to 79.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité