tert-Butyl (diethylphosphono)acetate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B2814-1G B2814-5G
TCIAB2814-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAB2814-1G TCIAB2814-5G
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate ≥97.0% (par GC)
tert-Butyl (diethylphosphono)acetate
Formule: C₁₀H₂₁O₅P
Point d'ébullition: 152°C
Numéro MDL: MFCD00075414
Numéro CAS: 27784-76-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea5fb6ec8766dcde1519032f136581a40108093&vid=bea5fb6ec8766dcde1519032f136581a40108093&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité