2-Phosphonopropionate de triéthyle
Fournisseur: Molekula
MOLEM62899313EA 0 EUR InStock
MOLEM62899313
2-Phosphonopropionate de triéthyle
2-Phosphonopropionate de triéthyle
Formule: C₉H₁₉O₅P
MW: 238,22 g/mol
Numéro MDL: MFCD00009159
Numéro CAS: 3699-66-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité