2-Phosphonopropionate de triéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
T2135-25G T2135-5G
TCIAT2135-25GEA 124 EUR InStock
TCIAT2135-25G TCIAT2135-5G
2-Phosphonopropionate de triéthyle ≥98.0% (par GC)
2-Phosphonopropionate de triéthyle
Formule: C₉H₁₉O₅P
Point d'ébullition: 144°C
Point d'éclair: 88°C
Numéro MDL: MFCD00009159
Numéro CAS: 3699-66-9
EINECS: 223-033-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=035fb32d5075dbe3a3a0b32757bdb2717094dfc1&vid=035fb32d5075dbe3a3a0b32757bdb2717094dfc1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité