Phosphonoacétate de trimethyle 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
140230250 140231000 140235000
ACRO140230250EA 49 EUR InStock
ACRO140230250 ACRO140231000 ACRO140235000
Phosphonoacétate de trimethyle 98%
Phosphonoacétate de trimethyle
Formule: C₅H₁₁O₅P
Point d'ébullition: 265…268 °C
Densité: 1.26 g/cm³
Point d'éclair: >112 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008452
Numéro CAS: 5927-18-4
EINECS: 227-663-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4360 to 1.4380 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité