Phosphonoacétate de trimethyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A13301.22EA 138 EUR InStock
A13301.22 A13301.14 A13301.36
Phosphonoacétate de trimethyle ≥98%
Phosphonoacétate de trimethyle
Formule: C₅H₁₁O₅P
MW: 182,11 g/mol
Point d'ébullition: 119…120 °C (1 mmHg)
Densité: 1,263
Point d'éclair: 70 °C (158 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008452
Numéro CAS: 5927-18-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité