Phosphonoacétate de trimethyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1265-25G P1265-250G
TCIAP1265-25GEA 31.9 EUR InStock
TCIAP1265-25G TCIAP1265-250G
Phosphonoacétate de trimethyle ≥96.0% (par GC)
Phosphonoacétate de trimethyle
Formule: C₅H₁₁O₅P
Point d'ébullition: 108°C
Point d'éclair: 70°C
Numéro MDL: MFCD00008452
Numéro CAS: 5927-18-4
EINECS: 227-663-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e8d53f6bb2a6db730ebcb6beaa430dafc205078d&vid=e8d53f6bb2a6db730ebcb6beaa430dafc205078d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité