2,4-Bis(trifluorométhyl)phénylacétonitrile
007831-1G 007831-2.5G
FLUO007831-1GEA 0 EUR InStock
FLUO007831-1G FLUO007831-2.5G
2,4-Bis(trifluorométhyl)phénylacétonitrile
2,4-Bis(trifluorométhyl)phénylacétonitrile
Formule: C₁₀H₅F₆N
Numéro CAS: 201789-28-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité