2,5-Bis(trifluorométhyl)phénylacétonitrile
013767-1G 013767-5G
FLUO013767-1GEA 0 EUR InStock
FLUO013767-1G FLUO013767-5G
2,5-Bis(trifluorométhyl)phénylacétonitrile
2,5-Bis(trifluorométhyl)phénylacétonitrile
Formule: C₁₀H₅F₆N
Numéro CAS: 302911-99-5
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité