3,5-Bis(trifluorométhyl)phénylacétonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)acetonitrile
A19576.03 A19576.06
A19576.03EA 36.2 EUR InStock
A19576.03 A19576.06
3,5-Bis(trifluorométhyl)phénylacétonitrile ≥97%
3,5-Bis(trifluorométhyl)phénylacétonitrile
Purity: 97% CAS No.: 85068-32-2 Molecular Formula: C10H5F6N Formula Weight: 253.15 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4234 Beilstein Reference: 6810362 UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00009904
Formule: C₁₀H₅F₆N
MW: 253,15 g/mol
Densité: 1.420
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009904
Numéro CAS: 85068-32-2
EINECS: 285-294-0
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité