Diethyl (2-methylbenzyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAD3327-25GEA 345 EUR InStock
TCIAD3327-25G TCIAD3327-5G
Diethyl (2-methylbenzyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Diethyl (2-methylbenzyl)phosphonate
Formule: C₁₂H₁₉O₃P
Numéro CAS: 62778-16-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/14/28980314.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité