Diethyl (3-methylbenzyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Diethyl 3-methylbenzylphosphonate
D3328-25G D3328-5G
TCIAD3328-25GEA 273 EUR InStock
TCIAD3328-25G TCIAD3328-5G
Diethyl (3-methylbenzyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Diethyl (3-methylbenzyl)phosphonate
Formule: C₁₂H₁₉O₃P
MW: 242,2512 g/mol
Point d'ébullition: 127°C
Numéro MDL: MFCD08276364
Numéro CAS: 63909-50-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c994d5798560acfd0c95f19e35299248199a4416&vid=c994d5798560acfd0c95f19e35299248199a4416&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité