(2-Methylbenzyl)phosphonic acid
001310-1G 001310-5G
FLUO001310-1GEA 0 EUR InStock
FLUO001310-1G FLUO001310-5G
(2-Methylbenzyl)phosphonic acid
(2-Methylbenzyl)phosphonic acid
Formule: C₈H₁₁O₃P
MW: 186,15 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041412
Numéro CAS: 18896-56-5
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité