1-Naphtylacétonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L06696.14 L06696.06 L06696.22
L06696.14EA 51.7 EUR InStock
L06696.14 L06696.06 L06696.22
1-Naphtylacétonitrile ≥97%
1-Naphtylacétonitrile
Purity: 97% CAS No.: 132-75-2 Molecular Formula: C12H9N Formula Weight: 167.21 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6192 Melting Point: 33-35° Boiling Point: 180-182°/9mm Beilstein Reference: 1101012 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00004041
Formule: C₁₂H₉N
MW: 167,21 g/mol
Point d'ébullition: 180…182 °C (9 mmHg)
Point de fusion: 33…35 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004041
Numéro CAS: 132-75-2
EINECS: 205-078-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité