1-Naphtylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-(Naphthalen-1-yl)acetonitrile
N0366-25G N0366-500G
TCIAN0366-25GEA 57.2 EUR InStock
TCIAN0366-25G TCIAN0366-500G
1-Naphtylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
1-Naphtylacétonitrile
Formule: C₁₂H₉N
MW: 167,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004041
Numéro CAS: 132-75-2
EINECS: 205-078-1
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=32ffb88008216164f1586916b08bafa599d43601&vid=32ffb88008216164f1586916b08bafa599d43601&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité