2-Naphtylacétonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L09384.06 L09384.14
L09384.06EA 74.9 EUR InStock
L09384.06 L09384.14
2-Naphtylacétonitrile ≥97%
2-Naphtylacétonitrile
Purity: 97% CAS No.: 7498-57-9 Molecular Formula: C12H9N Formula Weight: 167.21 Melting Point: 82-84° Boiling Point: 303° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00004122
Formule: C₁₂H₉N
Point d'ébullition: 303 °C
Point de fusion: 82…84 °C
Densité: 1.092
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004122
Numéro CAS: 7498-57-9
EINECS: 231-352-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité