2-Naphtylacétonitrile
Fournisseur: Molekula
MOLE12315779-5GEA 0 EUR InStock
MOLE12315779-5G
2-Naphtylacétonitrile
2-Naphtylacétonitrile
Formule: C₁₂H₉N
MW: 167,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004122
Numéro CAS: 7498-57-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité