2-Naphtylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0874-25G N0874-5G
TCIAN0874-25GEA 202 EUR InStock
TCIAN0874-25G TCIAN0874-5G
2-Naphtylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
2-Naphtylacétonitrile
Formule: C₁₂H₉N
Numéro MDL: MFCD00004122
Numéro CAS: 7498-57-9
EINECS: 231-352-5
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3ff15e2ed05119fdb07e249d31c8a747da45bcd3&vid=3ff15e2ed05119fdb07e249d31c8a747da45bcd3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité