4-(1,3-Benzodioxole-5-yl)butane-2-one ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: 4-(3,4-Methylenedioxy)phenyl-2-butanone
L06258.06 L06258.14
L06258.06EA 37.4 EUR InStock
L06258.06 L06258.14
4-(1,3-Benzodioxole-5-yl)butane-2-one ≥98%
4-(1,3-Benzodioxole-5-yl)butane-2-one
Purity: 98% CAS No.: 55418-52-5 Molecular Formula: C11H12O3 Formula Weight: 192.22 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 49-53° Boiling Point: 164-165°/12mm Beilstein Reference: 169843 MDL No.: MFCD00016910
Formule: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,22 g/mol
Point d'ébullition: 164…165 °C (12 mmHg)
Point de fusion: 49…53 °C
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00016910
Numéro CAS: 55418-52-5
EINECS: 259-630-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité