Dichlorophosphite d'éthyle 98%, tiges
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B21179.09 B21179.18 B21179.30
B21179.09EA 57.9 EUR InStock
B21179.09 B21179.18 B21179.30
Dichlorophosphite d'éthyle 98%, tiges
Dichlorophosphite d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 1498-42-6 Molecular Formula: CH3CH2OPCl2 Formula Weight: 146.94 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 4°(39°F) Refractive Index: 1.4660 Odour: Acrid Boiling Point: 117-118° Beilstein Reference: 1697483 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000525
Formule: C₂H₅Cl₂OP
Point d'ébullition: 117…118 °C
Densité: 1.284
Point d'éclair: 4 °C (39 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000525
Numéro CAS: 1498-42-6
EINECS: 216-098-5
ONU: 2924
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité