4-Pipéridinecarboxylate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Ethyl piperidine-4-carboxylate, Ethyl isonipecotate, Ethyl 4-Piperidinecarboxylate
B20601.14 B20601.22
B20601.14EA 43.4 EUR InStock
B20601.14 B20601.22
4-Pipéridinecarboxylate d'éthyle ≥98%
4-Pipéridinecarboxylate d'éthyle
Purity: 98% CAS No.: 1126-09-6 Molecular Formula: C8H15NO2 Formula Weight: 157.21 Flash Point: 80°(176°F) Refractive Index: 1.4600 Boiling Point: 203-205° Beilstein Reference: 118419 MDL No.: MFCD00006003
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Point d'ébullition: 203…205 °C
Densité: 1.021
Point d'éclair: 80 °C (176 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006003
Numéro CAS: 1126-09-6
EINECS: 214-416-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité