4-Pipéridinecarboxylate d'éthyle
Synonyms: Ethyl piperidine-4-carboxylate, Ethyl isonipecotate, Ethyl 4-Piperidinecarboxylate
009839-25G 009839-100G
FLUO009839-25GEA 0 EUR InStock
FLUO009839-25G FLUO009839-100G
4-Pipéridinecarboxylate d'éthyle
4-Pipéridinecarboxylate d'éthyle
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006003
Numéro CAS: 1126-09-6
EINECS: 214-416-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité