4-Pipéridylmethylamine
011323-25G 011323-100G
FLUO011323-25GEA 0 EUR InStock
FLUO011323-25G FLUO011323-100G
4-Pipéridylmethylamine
4-(Aminomethyl)piperidine
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,1888 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006007
Numéro CAS: 7144-05-0
EINECS: 230-446-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité