4-Pipéridylmethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
A0331-25G A0331-500G
TCIAA0331-25GEA 129 EUR InStock
TCIAA0331-25G TCIAA0331-500G
4-Pipéridylmethylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-(Aminomethyl)piperidine
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,1888 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Numéro MDL: MFCD00006007
Numéro CAS: 7144-05-0
EINECS: 230-446-3
ONU: 3259
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5564c01c1847af92d4e94fe7172a482f6e7cd42&vid=e5564c01c1847af92d4e94fe7172a482f6e7cd42&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité