2-Hydroxy-1,4-naphtoquinone 97%, Sigma-Aldrich®
Fournisseur: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Attention
M-Clarity™ quality level = MQ200
H46805-100G H46805-10G H46805-25G
H46805-100GEA 246 EUR InStock
H46805-100G H46805-10G H46805-25G
2-Hydroxy-1,4-naphtoquinone 97%, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxy-1,4-naphtoquinone
2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone is one among the forensic reagents used for fingerprint detection. 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone, produced from Lawsonia inermis, is an orange dye. It belongs to the class of naphthoquinone dyes. 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone is used to dye hair and to color textiles. It has antibacterial, antifungal, anti-inflammatory, antiviral and antineoplastic properties. 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone inhibits tumor cell growth. It stimulates the production of reactive oxygen species (ROS).
  • 2-Hydroxy-1,4-naphthoquinone has been used as a compound for the culture of schistosome worms
Formule: C₁₀H₆O₃
Point de fusion: 192...195 °C (dec., lit.)
Température de stockage: Room Temperature
Numéro MDL: MFCD00001678
Numéro CAS: 83-72-7
EINECS: 201-496-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9275e4df331e069b9d0211ca937f12707edc47ee&vid=2f8218c9f2d609c754eb5eab03151529df87c225&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance (colour) Faint yellow to dark yellow and faint orange to dark orange
Appearance (form) Powder
Purity (HPLC area %) ≥96.5 %
Infrared spectrum Conforms to structure
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité