5-Hydroxy-1,4-naphtoquinone ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAH0286-1GEA 64.9 EUR InStock
TCIAH0286-1G TCIAH0286-5G
5-Hydroxy-1,4-naphtoquinone ≥96.0% (par GC)
5-Hydroxy-1,4-naphtoquinone
Formule: C₁₀H₆O₃
MW: 174,16 g/mol
Point de fusion: 155°C
Numéro MDL: MFCD00001684
Numéro CAS: 481-39-0
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,05269
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/29/28970329.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Amber to Dark red powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité