Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1781-25G B1781-5G
TCIAB1781-25GEA 249 EUR InStock
TCIAB1781-25G TCIAB1781-5G
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate ≥95.0% (par GC)
Diethyl (2-bromoethyl)phosphonate
Formule: C₆H₁₄BrO₃P
Point d'ébullition: 115°C
Numéro MDL: MFCD00000239
Numéro CAS: 5324-30-1
EINECS: 226-193-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9dd7003559f80af727c080df49cf58c26a193ed6&vid=9dd7003559f80af727c080df49cf58c26a193ed6&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité