Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
123690050 123690250
ACRO123690050EA 91.1 EUR InStock
ACRO123690050 ACRO123690250
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate 96%
Diethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Formule: C₇H₁₅O₄P
Point d'ébullition: 98 °C (1 mmHg)
Densité: 1.11 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00044728
Numéro CAS: 1067-71-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4325 to 1.4355 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Iron (Fe) ≤0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité