Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Synonyms: Dimethyl acetylmethylphosphonate
177610050 177610250 177611000
ACRO177610050EA 93.1 EUR InStock
ACRO177610050 ACRO177610250 ACRO177611000
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate 95%
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Formule: C₅H₁₁O₄P
MW: 166,12 g/mol
Point d'ébullition: 76…79 °C (3 mmHg)
Point d'éclair: 93 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008769
Numéro CAS: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4380 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité