Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Dimethyl acetylmethylphosphonate
O0208-25G O0208-5G
TCIAO0208-25GEA 220 EUR InStock
TCIAO0208-25G TCIAO0208-5G
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate ≥95.0% (par GC)
Dimethyl (2-oxopropyl)phosphonate
Formule: C₅H₁₁O₄P
MW: 166,12 g/mol
Point d'ébullition: 124°C
Point d'éclair: 93°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00008769
Numéro CAS: 4202-14-6
EINECS: 224-110-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a0f4d08f8e48f0f1110730b0efed6165a7cfdbe5&vid=a0f4d08f8e48f0f1110730b0efed6165a7cfdbe5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité