Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent)
Synonyms: Diethyl [(ethoxycarbonyl)(fluoro)methyl]phosphonate, Triethyl 2-fluoro-2-phosphonoacetate
006355-5G 006355-25G
FLUO006355-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006355-5G FLUO006355-25G
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent)
Triethyl-2-fluoro-2-phosphonoacetate (fluorinated horner reagent)
Formule: C₈H₁₆FO₅P
MW: 242,19 g/mol
Numéro MDL: MFCD00134400
Numéro CAS: 2356-16-3
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité