((Diméthylamino)méthylène)bisphosphonate de tétraéthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14581.06EA 49.6 EUR InStock
A14581.06 A14581.14 A14581.22
((Diméthylamino)méthylène)bisphosphonate de tétraéthyle 97%
((Diméthylamino)méthylène)bisphosphonate de tétraéthyle
Formule: C₁₁H₂₇NO₆P₂
MW: 331,29 g/mol
Point d'ébullition: 138…140 °C (1 mmHg)
Numéro MDL: MFCD00015128
Numéro CAS: 18855-52-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité