Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3813-100G D3813-25G
TCIAD3813-100GEA 74.8 EUR InStock
TCIAD3813-100G TCIAD3813-25G
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate ≥97.0% (par GC)
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
Formule: C₅H₁₃O₄P
MW: 168,13 g/mol
Point d'ébullition: 105°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00014418
Numéro CAS: 3084-40-0
EINECS: 221-391-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=79ca1d24e570b32cce9aec35a8c5d01df056f8de&vid=79ca1d24e570b32cce9aec35a8c5d01df056f8de&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité