Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Diethyl (methylthiomethyl)phosphonate

Synonyms: Diethyl ((methylthio)methyl)phosphonate

037261-25G 037261-5G
FLUO037261-25GEA 0 EUR InStock
FLUO037261-25G FLUO037261-5G
Diethyl (methylthiomethyl)phosphonate
Diethyl (methylthiomethyl)phosphonate


Formule: C₆H₁₅O₃PS
MW: 198,220 g/mol
Numéro MDL: MFCD00015131
Numéro CAS: 28460-01-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité