Diethyl (methoxymethyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
D3873-25G D3873-5G
TCIAD3873-25GEA 263 EUR InStock
TCIAD3873-25G TCIAD3873-5G
Diethyl (methoxymethyl)phosphonate ≥98.0% (par GC)
Diethyl (methoxymethyl)phosphonate
Formule: C₆H₁₅O₄P
Point d'ébullition: 88°C
Numéro CAS: 32806-04-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d28961aff04e75e1ac796b4a38935321d09c0699&vid=d28961aff04e75e1ac796b4a38935321d09c0699&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité