(2,2-Diethoxyéthyl)phosphonate de diéthyle 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12461.30EA 1150 EUR InStock
A12461.30 A12461.18 A12461.09
(2,2-Diethoxyéthyl)phosphonate de diéthyle 96%
(2,2-Diethoxyéthyl)phosphonate de diéthyle
Formule: C₁₀H₂₃O₅P
MW: 254,26 g/mol
Point d'ébullition: 101…103 °C (8 mmHg)
Densité: 1,052
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Numéro MDL: MFCD00009236
Numéro CAS: 7598-61-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité