(2,2-Diethoxyéthyl)phosphonate de diéthyle ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAD2423-25GEA 268 EUR InStock
TCIAD2423-25G TCIAD2423-5G
(2,2-Diethoxyéthyl)phosphonate de diéthyle ≥96.0% (par GC)
(2,2-Diethoxyéthyl)phosphonate de diéthyle
Formule: C₁₀H₂₃O₅P
MW: 254,26 g/mol
Point d'ébullition: 130°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009236
Numéro CAS: 7598-61-0
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/50/28979350.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité