Éthylènebisphosphonate de tétraéthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T2294-5G T2294-1G
TCIAT2294-5GEA 90.2 EUR InStock
TCIAT2294-5G TCIAT2294-1G
Éthylènebisphosphonate de tétraéthyle ≥98.0% (par GC)
Éthylènebisphosphonate de tétraéthyle
Formule: C₁₀H₂₄O₆P₂
Point d'ébullition: 202°C
Numéro MDL: MFCD00015133
Numéro CAS: 995-32-4
EINECS: 213-625-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7b2adb496abe3baf0c785d855a7b5667497e41ab&vid=dae96119215d608cd9c4d84fa81a5770399f5810&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité