Méthylènebisphosphonate de tétraéthyle 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
308820050 308820250
ACRO308820050EA 73.2 EUR InStock
ACRO308820050 ACRO308820250
Méthylènebisphosphonate de tétraéthyle 97%
Méthylènebisphosphonate de tétraéthyle
Formule: C₉H₂₂O₆P₂
Point d'ébullition: 171…174 °C (11 mmHg)
Densité: 1.16 g/cm³
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039887
Numéro CAS: 1660-94-2
EINECS: 216-764-5
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4440 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité