Méthylènebisphosphonate de tétraéthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A14532.06EA 83 EUR InStock
A14532.06 A14532.14 A14532.22
Méthylènebisphosphonate de tétraéthyle ≥98%
Méthylènebisphosphonate de tétraéthyle
Formule: C₉H₂₂O₆P₂
MW: 288,22 g/mol
Point d'ébullition: 151…153 °C (1,2 mmHg)
Densité: 1,162
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00039887
Numéro CAS: 1660-94-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité