N-(Phenylthio)phthalimide ≥98.0% (par GC, azote total)
Fournisseur: TCI
P1254-25G P1254-5G
TCIAP1254-25GEA 363 EUR InStock
TCIAP1254-25G TCIAP1254-5G
N-(Phenylthio)phthalimide ≥98.0% (par GC, azote total)
N-(Phenylthio)phthalimide
Formule: C₁₄H₉NO₂S
Numéro MDL: MFCD00192396
Numéro CAS: 14204-27-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ed7d902d44f35408b41856714cfea25fdda9de1e&vid=ed7d902d44f35408b41856714cfea25fdda9de1e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 161.0 to 166.0 deg-C
Solubility in THF almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité