7-Méthoxybenzo-1,3-dioxole-5-carboxaldéhyde ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08213.03EA 51 EUR InStock
L08213.03 L08213.14 L08213.06
7-Méthoxybenzo-1,3-dioxole-5-carboxaldéhyde ≥97%
7-Méthoxybenzo-1,3-dioxole-5-carboxaldéhyde
Formule: C₉H₈O₄
MW: 180,16 g/mol
Point de fusion: 126…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 5780-07-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité