1,3-Benzodioxole-5-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1074-25GEA 105 EUR InStock
TCIAP1074-25G TCIAP1074-10G
1,3-Benzodioxole-5-carbonitrile ≥98.0% (par GC)
1,3-Benzodioxole-5-carbonitrile
Formule: C₈H₅NO₂
MW: 147,13 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005820
Numéro CAS: 4421-09-4
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/06/28991706.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light red to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 93.0 to 95.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité