5-Iodo-1,3-benzodioxole
Synonyms: 5-Iodobenzo[d][1,3]dioxole
018746-5G 018746-25G
FLUO018746-5GEA 0 EUR InStock
FLUO018746-5G FLUO018746-25G
5-Iodo-1,3-benzodioxole
5-Iodo-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₅IO₂
MW: 248,0179 g/mol
Numéro MDL: MFCD00079766
Numéro CAS: 5876-51-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité