Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Nitro-1,3-benzodioxole ≥98%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

B24838.06EA 40.5 EUR InStock
B24838.06
5-Nitro-1,3-benzodioxole ≥98%
5-Nitro-1,3-benzodioxole


Formule: C₇H₅NO₄
MW: 167,12 g/mol
Point de fusion: 142…149 °C
Point d'éclair: 142 °C (287 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005824
Numéro CAS: 2620-44-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité