5-Nitro-1,3-benzodioxole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M0848-25G M0848-500G M0848-5G
TCIAM0848-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAM0848-25G TCIAM0848-500G TCIAM0848-5G
5-Nitro-1,3-benzodioxole ≥98.0% (par GC)
5-Nitro-1,3-benzodioxole
Formule: C₇H₅NO₄
Numéro MDL: MFCD00005824
Numéro CAS: 2620-44-2
EINECS: 220-055-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4154330782d6672d1adc4bf60b15e96ad001c2b&vid=d4154330782d6672d1adc4bf60b15e96ad001c2b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité