3,4-(Methylenedioxy)phénylacétonitrile
002596-5G 002596-25G
FLUO002596-5GEA 0 EUR InStock
FLUO002596-5G FLUO002596-25G
3,4-(Methylenedioxy)phénylacétonitrile
3,4-(Methylenedioxy)phénylacétonitrile
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005835
Numéro CAS: 4439-02-5
EINECS: 224-655-9
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité