3,4-(Methylenedioxy)phénylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M1923-25G M1923-5G
TCIAM1923-25GEA 291 EUR InStock
TCIAM1923-25G TCIAM1923-5G
3,4-(Methylenedioxy)phénylacétonitrile ≥98.0% (par GC)
3,4-(Methylenedioxy)phénylacétonitrile
Formule: C₉H₇NO₂
MW: 161,16 g/mol
Point d'ébullition: 140°C
Numéro MDL: MFCD00005835
Numéro CAS: 4439-02-5
EINECS: 224-655-9
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=35fe140cee1ece310aa5592c0c13a07809c404e4&vid=35fe140cee1ece310aa5592c0c13a07809c404e4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 41.0 to 45.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité